Learn More
(S)-Equol, TRC
Code produit 30136840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136840 25 mg 25mg
17958784 5 mg 5mg
17918124 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136840 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE59300125MG
 Article restreint
Expédition estimée: 28-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 531-95-3
Formule moléculaire C15 H14 O3
Poids moléculaire (g/mol) 242.27
Synonyme 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, (3S)-, 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, (S)-, 4',7-Isoflavandiol (6CI,7CI,8CI), (3S)-3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, (-)-(S)-Equol, (-)-Equol, (3S)-3-(4-Hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol, (3S)-Equol, (S)-(-)-4',7-Isoflavandiol, (S)-(-)-Equol, (S)-3-(4-Hydroxyphenyl)chroman-7-ol, (S)-Equol, 4',7-Dihydroxyisoflavan, AUS 131, Equol, Equol, (-)-, S-equol, SE 5OH
Nom IUPAC (3S)-3-(4-hydroxyphényl)-3,4-dihydro-2H-chrome-7-ol
SMILES Oc1ccc(cc1)[C@H]2COc3cc(O)ccc3C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-Equol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2/t12-/m1/s1
Poids de la formule 242.0943
Pourcentage de pureté >95%