Learn More
Thioacétate de S-éthyle, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433444 25 g 25g
11423444 5 g 5g
11443444 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433444 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10680.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 625-60-5 | C4H8OS | 104.167 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-60-5
Formule moléculaire C4H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 104.167
Numéro MDL MFCD00015178
Clé InChI APTGPWJUOYMUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-ethyl thioacetate, ethanethioic acid, ethyl ester, ethanethioic acid, s-ethyl ester, ethyl thiolacetate, ethyl ethanethioate, ethanethioic acid s-ethyl ester, s-ethyl thiolacetate, acetic acid, thio-, ethyl ester, thioethyl compound, acetic acid, thio-, s-ethyl ester
CID PubChem 61171
Nom IUPAC S-éthyle éthanéthioate
SMILES CCSC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Ethyl thioacetate
Point d’ébullition 116°C to 117°C
Point d’éclair 20°C (68°F)
Odeur Stench
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1737643
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 104.18
Pourcentage de pureté ≥98%