Learn More
Thiopropionate de S-éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11451407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11451407 5 g 5g
11461407 25 g 25g
11471407 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11451407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24918.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2432-42-0
Formule moléculaire C5H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 118.194
Numéro MDL MFCD00027016
Clé InChI HNEVHBHRLCAKKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-ethyl thiopropionate, ethyl thiopropionate, propanethioic acid, s-ethyl ester, thiopropionic acid s-ethyl ester, 1-ethylsulfanyl propan-1-one, ethanethiol propionate, acmc-1ceeh, propanethioicacid,s-ethylester, thiopropionic acid, s-ethyl ester, propanethioic acid,s-ethyl ester
CID PubChem 75513
Nom IUPAC S-éthyl propanéthioate
SMILES CCC(=O)SCC
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Ethyl thiopropionate
Densité 0.958
Point d’ébullition 137°C to 138°C
Point d’éclair 27°C (80°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.459
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1740740
Poids de la formule 118.2
Pourcentage de pureté 97%