Learn More
S-Éthylglutathion, TRC
Code produit 30376993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30376993 5 mg
30381392 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30376993 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9185005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24425-52-3
Formule moléculaire C12 H21 N3 O6 S
Poids moléculaire (g/mol) 335.38
Nom IUPAC (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxyméthylamino)-3-éthylsulfanyl-1-oxopropane-2-yl]amino]-5-acide oxopentanoïque
SMILES CCSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Ethylglutathione
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H21N3O6S/c1-2-22-6-8(11(19)14-5-10(17)18)15-9(16)4-3-7(13)12(20)21/h7-8H,2-6,13H2,1H3,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)/t7-,8-/m0/s1
Poids de la formule 335.1151