Learn More
S-Éthylglutathion, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | S-Ethylglutathione |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H21N3O6S/c1-2-22-6-8(11(19)14-5-10(17)18)15-9(16)4-3-7(13)12(20)21/h7-8H,2-6,13H2,1H3,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)/t7-,8-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 335.1151 |