Learn More
S-éthylisothiourée, bromhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | S-Ethylisothiourea, Hydrobromide |
| CAS | 1071-37-0 |
| Formule moléculaire | C3 H8 N2 S . Br H |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H8N2S.BrH/c1-2-6-3(4)5;/h2H2,1H3,(H3,4,5);1H |
| SMILES | Br.CCSC(=N)N |
| Nom IUPAC | carbamidothioate d’éthyle ;hydrobromide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.09 |
| Poids de la formule | 183.967 |