Learn More
(S)-Fluoxetine Hydrochloride, TRC
Code produit 30012274
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012274 1 mg 1mg
30010114 5 mg 5mg
30005507 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012274 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5970951MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114247-06-2
Formule moléculaire C17H19ClF3NO
Poids moléculaire (g/mol) 345.79
Synonyme Benzenepropanamine, N-methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), (γS)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, hydrochloride, (S)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, hydrochloride, (γS)- (9CI), (+)-(S)-Fluoxetine hydrochloride, (S)-Fluoxetine hydrochloride
SMILES Cl.CNCC[C@H](Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-Fluoxetine Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1
Poids de la formule 345.1107
Pourcentage de pureté >95%