Learn More
(S)-(-)-Glycidol, TRC
Code produit 30389700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30389700 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30389700 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG6156901G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-Glycidol
CAS 60456-23-7
Formule moléculaire C3H6O2
Quantité 1 g
Synonyme (2S)-2-Oxiranemethanol, (S)-Oxiranemethanol, (-)-2,3-Epoxy-1-propanol, (-)-D-Glycidol, (-)-Glycidol, (2S)-2-Oxiranylmethanol, (S)-(-)-Oxiranemethanol, (S)-Glycidol, (S)-Oxiran-2-ylmethanol, S-Glycidyl Alcohol
Formule InChI InChI=1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m0/s1
SMILES OC[C@H]1CO1
Nom IUPAC [(2 S)-oxiran-2-yl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Poids de la formule 74.0368