Learn More
Nosylate de (S)-(+)-glycidyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10501901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
50g
Code produit. 10501901
Marque: Thermo Scientific Acros 296420025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 115314-14-2 | C9H9NO6S | 259.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115314-14-2
Formule moléculaire C9H9NO6S
Poids moléculaire (g/mol) 259.23
Numéro MDL MFCD00064582
Clé InChI AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
Synonyme s-+-glycidyl nosylate, s-glycidyl nosylate, s-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-+-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, ccris 6394, 2s-+-glycidyl-3-nitrobenzenesulfonate, oxiranylmethyl s-3-nitrobenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-yl methyl 3-nitrobenzenesulfonate
CID PubChem 146490
Nom IUPAC [(2S)-oxiran-2-yl]méthyl3-nitrobenzènesulfonate
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-Glycidyl nosylate
Point de fusion 61.0°C to 65.0°C
Couleur Marron-jaune à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 g
Conditions de rotation spécifiques + 21.50 (20.00°C c=2,CHCl3)
Rotation spécifique + 21.50
Poids de la formule 259.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Aiguilles ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-Glycidyl nosylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.