Learn More
S-Hydroxy-topiramate, TRC
Code produit 30399900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30399900 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399900 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9699501MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Hydroxy Topiramate
CAS 198215-62-2
Formule moléculaire C12 H21 N O9 S
Quantité 1 mg
Synonyme β-D-Fructopyranose, 4,5-O-[(1S)-2-hydroxy-1-methylethylidene]-2,3-O-(1-methylethylidene)-, 1-sulfamate (9CI, ACI), 4,5-O-[(1S)-2-Hydroxy-1-methylethylidene]-2,3-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-sulfamate (ACI)
Formule InChI InChI=1S/C12H21NO9S/c1-10(2)21-9-8-7(19-11(3,5-14)20-8)4-17-12(9,22-10)6-18-23(13,15)16/h7-9,14H,4-6H2,1-3H3,(H2,13,15,16)/t7-,8-,9+,11+,12+/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2[C@@H]3O[C@@](C)(CO)O[C@@H]3CO[C@@]2(COS(=O)(=O)N)O1
Nom IUPAC [(3aS,5aR,7S,8aR,8bS)-7-(hydroxyméthyl)-2,2,7-triméthyl-5,5a,8a,8b-tétrahydrodi[1,3]dioxolo[4,5-a :3',5'-c]pyran-3a-yl]sulfamate de méthylle
Poids moléculaire (g/mol) 355.36
Poids de la formule 355.0937