Learn More
(S)-(+)-γ-Hydroxyméthyl-γ-butyrolactone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10643162 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10643162 1 g Flacon en verre 1g
10279793 250 mg Flacon en verre 250mg
11632769 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10643162 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 337640010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 32780-06-6 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32780-06-6
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD00066224
Clé InChI NSISJFFVIMQBRN-BYPYZUCNSA-N
Synonyme s-5-hydroxymethyl dihydrofuran-2 3h-one, s-+-dihydro-5-hydroxymethyl-2 3h-furanone, s-+-dihydro-5-hydroxymethyl furanone, s-+-gamma-hydroxymethyl-gamma-butyrolactone, 5s-5-hydroxymethyl oxolan-2-one, s-5-hydroxymethyldihydrofuran-2-one, s-5-hydroxymethyl-dihydrofuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, dihydro-5-hydroxymethyl-, 5s, s-4-hydroxymethyl butyrolactone, s-+-2',3'-dideoxyribonolactone
CID PubChem 2733813
Nom IUPAC (5S)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-2-one
SMILES C1CC(=O)OC1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.2300g/mL
Point d’ébullition 110°C to 115°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4680 to 1.4720
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.23
Conditions de rotation spécifiques +33.5° (20°C 589nm,c=3,EtOH)
Rotation spécifique + 33.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-y-Hydroxymethyl-y-butyrolactone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.