Learn More
S-hydroxyméthyl thiobenzoate, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11380084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11380084 25 g 25g
11370084 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11380084 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00523.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23853-33-0
Formule moléculaire C8H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.21
Numéro MDL MFCD00014423
Clé InChI MNTZJQAAOYSCMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-hydroxymethyl benzenecarbothioate, s-hydroxymethyl benzothioate, s-hydroxymethyl thiobenzoate, hydroxymethylthio phenyl ketone, hydroxymethyl sulfanyl phenyl methanone, benzoyl-oxymethyl-thiamine, s-hydroxymethylthiobenzoate, hydroxymethylbenzoyl sulfide
CID PubChem 287157
Nom IUPAC benzènecarbothioate de S-(hydroxyméthyl)
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)SCO
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Hydroxymethyl thiobenzoate
Point de fusion 45°C to 48°C
Odeur Unpleasant
Quantité 25 g
Beilstein 2574909
Poids de la formule 168.21
Pourcentage de pureté 98%