Learn More
Ibuprofène (S)-(+), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
L’ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien couramment utilisé sous sa forme racémique
Le (S)-(+)-ibuprofène est l’énantiomère actif de ce médicament qui confère une activité anti-inflammatoire
Le (S)-(+)-ibuprofène inhibe la synthèse de la prostaglandine et réduit ainsi l’inflammation et la douleur lorsqu’il est ingéré
Applications
En tant qu’énantiomère actif de l’ibuprofène, le (S)-(+)-ibuprofène est utilisé dans la recherche en laboratoire pour les études pharmacocinétiques
Le (S)-(+)-ibuprofène peut être utilisé comme inhibiteur de la cyclooxygénase 1 et 2 et comme agoniste de PPARalpha et de PPARgamma
Le (S)-(+)-ibuprofène peut être utilisé comme matériau pour étudier le développement de systèmes de libération de médicaments
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(+)-Ibuprofen |
| Note relative au nom | 99% |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 49.0°C to 53.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’éclair | 113°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- (S)-(+)-Ibuprofen
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-Ibuprofen