Learn More
Ibuprofène (S)-(+), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10285271 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10285271 5 g Flacon en verre 5g
10193091 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10285271 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 333200050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le (S)-(+)-ibuprofène, nº CAS 51146-56-6, est l’énantiomère actif de l’anti-inflammatoire non stéroïdien, l’ibuprofène.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
L’ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien couramment utilisé sous sa forme racémique
Le (S)-(+)-ibuprofène est l’énantiomère actif de ce médicament qui confère une activité anti-inflammatoire
Le (S)-(+)-ibuprofène inhibe la synthèse de la prostaglandine et réduit ainsi l’inflammation et la douleur lorsqu’il est ingéré
Applications
En tant qu’énantiomère actif de l’ibuprofène, le (S)-(+)-ibuprofène est utilisé dans la recherche en laboratoire pour les études pharmacocinétiques
Le (S)-(+)-ibuprofène peut être utilisé comme inhibiteur de la cyclooxygénase 1 et 2 et comme agoniste de PPARalpha et de PPARgamma
Le (S)-(+)-ibuprofène peut être utilisé comme matériau pour étudier le développement de systèmes de libération de médicaments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51146-56-6
Formule moléculaire C13H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.28
Numéro MDL MFCD00069289
Clé InChI HEFNNWSXXWATRW-JTQLQIEISA-N
Synonyme s-+-ibuprofen, dexibuprofen, s +-ibuprofen, s-2-4-isobutylphenyl propanoic acid, s-ibuprofen, d-ibuproten, s-+-2-4-isobutylphenyl propionic acid, s-+-4-isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid, +-s-p-isobutylhydratropic acid, seractil
CID PubChem 39912
ChEBI CHEBI:43415
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[4-(2-méthylpropyl)phényl]propanoïque
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-Ibuprofen
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 49.0°C to 53.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques + 57.00 (20.00°C c=2,EtOH)
Rotation spécifique + 57.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in most organic solvents
Poids de la formule 206.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-Ibuprofen
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-Ibuprofen