Learn More
(S)-(+)-Ibuprofen, MedChemExpress
Description
(S)-(+)-Ibuprofen ((S)-Ibuprofen), a S(+)-enantiomer of Ibuprofen, is a potent COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 2.1 μM and 1.6 μM, respectively. (S)-(+)-Ibuprofen has analgesic, anti-inflammatory, anticancer and antipyretic effects.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(+)-Ibuprofen |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 51146-56-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C13H18O2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | (S)-Ibuprofen |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (484.78 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (484.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.85 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Afficher plus |