Learn More
(S)-(+)-Ibuprofène, TRC
Code produit 17970335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17970335 500 mg 500mg
17931605 100 mg 100mg
17934465 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17970335 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI140010500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51146-56-6
Formule moléculaire C13 H18 O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.28
Synonyme Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (αS)-, Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (S)-, (+)-(S)-Ibuprofen, (+)-(S)-p-Isobutylhydratropic acid, (+)-Ibuprofen, (+)-Ibuprophen, (+)-α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, (S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-(+)-4-Isobutyl-α-methylphenylacetic acid, (S)-(+)-Ibuprofen, (S)-(+)-p-Isobutylhydratropic acid, (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-Ibuprofen, (αS)-α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, Dexibuprofen, Nyfen, S-Optifen, Seractil, Ultraprofen, d-Ibuprofen
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[4-(2-méthylpropyl)phényl]propanoïque
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-Ibuprofen
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
Poids de la formule 206.1307
Pourcentage de pureté >95%