Learn More
(S) - Laudanosine, TRC
Code produit 30135745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135745 50 mg 50mg
30008285 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135745 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL17852550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2688-77-9
Formule moléculaire C21H27NO4
Poids moléculaire (g/mol) 357.44
Synonyme (1S)-1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-isoquinoline, Laudanosine, (+)-Laudanosine, (S)-(+)-Laudanosine, (S)-Laudanosine, L-(+)-Laudanosine, L-Laudanosine, (+)-Laudanosine,, NSC 35045, O-Methylcodamine;
SMILES CN1CCC2=CC(=C(C=C2[C@@H]1CC3=CC(=C(C=C3)OC)OC)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-Laudanosine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H27NO4/c1-22-9-8-15-12-20(25-4)21(26-5)13-16(15)17(22)10-14-6-7-18(23-2)19(11-14)24-3/h6-7,11-13,17H,8-10H2,1-5H3/t17-/m0/s1
Poids de la formule 357.194