Learn More
(S)-(-)-limonène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307996
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
50g
Code produit. 11307996
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13244.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5989-54-8 | C10H16 | 136.238 g/mol
(S)-(-)-Limonene is used to inhibit the proliferation of colon cancer cells. It is also used in artificial essential oils in order to produce (+)-carvone. It is an active component of turpentine. Further, it is used in flavorings, fragrances, and cosmetics. It finds application as a solvent and wetting agent. In addition to this it is used to produce resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (S)-(-)limonène est utilisé pour inhiber la prolifération des cellules cancéreuses du côlon. Il est également utilisé dans les huiles essentielles artificielles afin de produire du (+)-carvone. Il s’agit d’un composant actif de la térébenthine. De plus, il est utilisé dans les arômes, les parfums et les cosmétiques. Il a des applications comme solvant et agent mouillant. En outre, il est utilisé pour produire des résines.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, bases fortes et les peroxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5989-54-8
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.238
Numéro MDL MFCD00001558
Clé InChI XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Synonyme --limonene, l-limonene, s---limonene, s-limonene, --4s-limonene, --s-limonene, s-p-mentha-1,8-diene, unii-47maj1y2ne, 4s-limonene, p-mentha-1,8-diene, s--
CID PubChem 439250
ChEBI CHEBI:15383
Nom IUPAC (4S)-1-méthyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexène
SMILES CC1=CCC(CC1)C(=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-Limonene
Point de fusion -74°C
Densité 0.844
Point d’ébullition 175°C to 177°C
Point d’éclair 48°C (118°F)
Indice de réfraction 1.472
Quantité 50 g
Numéro UN UN2052
Beilstein 2323991
Merck Index 14,5493
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Rotation optique −90° (c=10 in Ethanol)
Poids de la formule 136.23
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(-)-Limonene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: L-Limonene