Learn More
(S)-(-)-limonène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11317996
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
5989-54-8
C10H16
136.238
MFCD00001558
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
--limonene, l-limonene, s---limonene, s-limonene, --4s-limonene, --s-limonene, s-p-mentha-1,8-diene, unii-47maj1y2ne, 4s-limonene, p-mentha-1,8-diene, s--
439250
CHEBI:15383
(4S)-1-méthyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexène
CC1=CCC(CC1)C(=C)C
5989-54-8
C10H16
136.238
MFCD00001558
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
--limonene, l-limonene, s---limonene, s-limonene, --4s-limonene, --s-limonene, s-p-mentha-1,8-diene, unii-47maj1y2ne, 4s-limonene, p-mentha-1,8-diene, s--
439250
CHEBI:15383
(4S)-1-méthyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexène
CC1=CCC(CC1)C(=C)C
(S)-(-)-Limonene is used to inhibit the proliferation of colon cancer cells. It is also used in artificial essential oils in order to produce (+)-carvone. It is an active component of turpentine. Further, it is used in flavorings, fragrances, and cosmetics. It finds application as a solvent and wetting agent. In addition to this it is used to produce resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (S)-(-)limonène est utilisé pour inhiber la prolifération des cellules cancéreuses du côlon. Il est également utilisé dans les huiles essentielles artificielles afin de produire du (+)-carvone. Il s’agit d’un composant actif de la térébenthine. De plus, il est utilisé dans les arômes, les parfums et les cosmétiques. Il a des applications comme solvant et agent mouillant. En outre, il est utilisé pour produire des résines.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, bases fortes et les peroxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-Limonene
Point de fusion -74°C
Densité 0.844
Point d’ébullition 175°C to 177°C
Point d’éclair 48°C (118°F)
Indice de réfraction 1.472
Quantité 250 g
Numéro UN UN2052
Beilstein 2323991
Merck Index 14,5493
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Rotation optique −90° (c=10 in Ethanol)
Poids de la formule 136.23
Pourcentage de pureté 97%