Learn More
(S)-Mépavacaïne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-Mepavacaine |
| CAS | 24358-84-7 |
| Formule moléculaire | C15 H22 N2 O |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-, (2S)- (9CI, ACI), (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide (ACI), 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-, (S)- (ZCI), 2',6'-Pipecoloxylidide, 1-methyl-, (+)- (8CI), (+)-1-Methyl-2',6'-pipecoloxylidide, (+)-Mepivacaine, (S)-Mepavacaine, (S)-Mepivacaine, L-(+)-Mepivacaine, Dexivacaine |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H22N2O/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | CN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| Nom IUPAC | (2S)-N-(2,6-diméthylphényl)-1-méthylpipéridine-2-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 246.348 |
| Poids de la formule | 246.173 |