Learn More
(S)-méthyl 5-oxo-5,6,7,8-tétrahydroimidazo[1,5-c]pyrimidine-7-carboxylate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-methyl 5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-c]pyrimidine-7-carboxylate |
| CAS | 69614-04-6 |
| Formule moléculaire | C8H9N3O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (7S)-5,6,7,8-Tetrahydro-5-oxo-Imidazo[1,5-c]pyrimidine-7-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9N3O3/c1-14-7(12)6-2-5-3-9-4-11(5)8(13)10-6/h3-4,6H,2H2,1H3,(H,10,13)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | O=C([C@@H](N1)CC2=CN=CN2C1=O)OC |
| Nom IUPAC | méthyl (7S)-5-oxo-7,8-dihydro-6H-imidazo[1,5-c]pyrimidine-7-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.18 |
| Poids de la formule | 195.0644 |