Learn More
S-Méthyl ent-Ramipril, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | S-Methyl ent-Ramipril |
| CAS | 129939-64-6 |
| Formule moléculaire | C23 H32 N2 O5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2R-[1[S*(R*)],2alpha,3abeta,6abeta]]-1-[2-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-Cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H32N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h4-6,8-9,15,17-20,24H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17+,18+,19+,20+/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@@H]3CCC[C@@H]3C[C@@H]2C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2R,3aR,6aR)-1-[(2S)-2-[[(2R)-1-éthoxy-1-oxo-4-phénylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyclopenta[b]pyrrole-2-acide carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 416.511 |
| Poids de la formule | 416.231 |