Learn More
Hémisulfate de S-méthyl-isothiouronium, TRC
Code produit 30484123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30484123 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30484123 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM31496010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Methyl-isothiouronium Hemisulfate
CAS 867-44-7
Formule moléculaire C2H6N2S.1/2H2SO4
Quantité 10 mg
Synonyme Carbamimidothioic Acid Methyl Ester Sulfate, S-Methyl-isothiouronium Sulfate
Formule InChI InChI=1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
SMILES CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC carbamimidothioate de méthyle ; acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 139.14
Poids de la formule 278.0177