Learn More
Hémisulfate de S-méthyl-isothiouronium, TRC
Code produit 30466623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466623 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466623 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3149601G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Methyl-isothiouronium Hemisulfate
CAS 867-44-7
Formule moléculaire C2H6N2S.1/2H2SO4
Quantité 1 g
Synonyme Carbamimidothioic Acid Methyl Ester Sulfate, S-Methyl-isothiouronium Sulfate
Formule InChI InChI=1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
SMILES CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC carbamimidothioate de méthyle ; acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 139.14
Poids de la formule 278.0177