Learn More
S-méthyl méthanethiolsulfonate, 97%
Code produit 11945731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11945731 100 g Flacon en verre 100g
10171043 1 g Flacon en verre 1g
10793514 5 g Flacon en verre 5g
10197783 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11945731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197391000
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
CAS : 2949-92-0 | C₂H₆O₂S₂| 126,19 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2949-92-0
Formule moléculaire C2H6O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 126.19
Numéro MDL MFCD00007565
Clé InChI XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-methyl methanethiosulfonate, methyl methanethiolsulfonate, methyl methanethiosulfonate, s-methyl methanesulfonothioate, methanesulfonothioic acid, s-methyl ester, methyl methanesulfonothioate, s-methyl methanethiolsulfonate, methanethiosulfonic acid s-methyl ester, s-methyl methanethiosulphonate, methanesulfonylsulfanyl methane
CID PubChem 18064
ChEBI CHEBI:74357
Nom IUPAC méthylsulfonylsulfanylméthane
SMILES CSS(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Methyl methanethiolsulfonate
Densité 1.2270g/mL
Point d’ébullition 69.0°C to 71.0°C (0.4 mmHg)
Point d’éclair 87°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SO2SCH3
Indice de réfraction 1.5118
Quantité 100 g
Fieser 05,454; 07,243; 12,325; 01,169; 10,107; 16,99
Gravité spécifique 1.227
Poids de la formule 126.19
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • S-Methyl methanethiolsulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement