Learn More
S-Méthyl-N,N-diéthylthiocarbamate Sulfone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfone |
| CAS | 155514-79-7 |
| Formule moléculaire | C6 H13 N O3 S |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13NO3S/c1-4-7(5-2)6(8)11(3,9)10/h4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)S(=O)(=O)C |
| Nom IUPAC | N,N-diéthyle-1-méthylsulfonylformamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179.24 |
| Poids de la formule | 179.0616 |