Learn More
S-Méthyl-N,N-diéthylthiocarbamate Sulfoxyde, TRC
Code produit 30010301
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010301 5 mg 5mg
30010319 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010301 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3017805MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140703-15-7
Formule moléculaire C6 H13 N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 163.24
Synonyme Disulfiram Impurity 4
Nom IUPAC N,N-diéthyle-1-méthylsulfinylformamide
SMILES CCN(CC)C(=O)S(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfoxide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO2S/c1-4-7(5-2)6(8)10(3)9/h4-5H2,1-3H3
Poids de la formule 163.0667