Learn More
S-Méthyl-N,N-diéthylthiocarbamate Sulfoxyde, TRC
Code produit 30010319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010319 10 mg 10mg
30010301 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010319 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM30178010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 140703-15-7
Formule moléculaire C6 H13 N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 163.24
Synonyme Disulfiram Impurity 4
Nom IUPAC N,N-diéthyle-1-méthylsulfinylformamide
SMILES CCN(CC)C(=O)S(=O)C
Specifications
Nom chimique ou matériau S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfoxide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO2S/c1-4-7(5-2)6(8)10(3)9/h4-5H2,1-3H3
Poids de la formule 163.0667