Learn More
Hydriodure de pyridine-4-carbothioimidate de S-méthyle, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15489325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15489325 1 g 1g
15499325 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489325 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51774.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185165-63-2
Formule moléculaire C7H9IN2S
Poids moléculaire (g/mol) 280.127
Numéro MDL MFCD12026517
Clé InChI CDHPZLSIZALDRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-methyl-4-pyridylthioimidate hydroiodide, 4-methylsulfanylcarboximidoylpyridine hydroiodide, s-methyl pyridine-4-carbothioimidate hydriodide
CID PubChem 46736575
Nom IUPAC pyridine-4-carboximidothioate de méthyle ; hydroiodide
SMILES CSC(=N)C1=CC=NC=C1.I
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Methyl pyridine-4-carbothioimidate hydriodide
Point de fusion 182°C to 186°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 280.13
Pourcentage de pureté 96%