Learn More
Thioacétate de S-méthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489563 100 g 100g
11469563 5 g 5g
11479563 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489563 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12400.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1534-08-3 | C3H6OS | 90.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1534-08-3
Formule moléculaire C3H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 90.14
Numéro MDL MFCD00014989
Clé InChI OATSQCXMYKYFQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-methyl thioacetate, methylthioacetate, ethanethioic acid, s-methyl ester, methanethiol acetate, thioacetic acid s-methyl ester, methyl thiolacetate, methyl ethanethioate, unii-pf2d4mwx79, ch3c o sch3, acetic acid, thio-, s-methyl ester
CID PubChem 73750
ChEBI CHEBI:51280
Nom IUPAC Éthanethioate de S-méthyle
SMILES CC(=O)SC
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Methyl thioacetate
Densité 1.024
Point d’ébullition 97°C to 99°C
Point d’éclair 12°C (54°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 91.14
Pourcentage de pureté ≥98%