Learn More
Thiobutanoate de S-méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429667 5 g 5g
11439667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22144.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2432-51-1 | C5H10OS | 118.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2432-51-1
Formule moléculaire C5H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 118.194
Numéro MDL MFCD00009872
Clé InChI GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-methyl thiobutyrate, butanethioic acid, s-methyl ester, methyl thiolbutyrate, methanethiol butyrate, methanethiol n-butyrate, butyric acid, thio-, s-methyl ester, s-methyl thiobutanoate, unii-2p1e432myz, methyl thiobutanoate, methyl thiobutyrate natural
CID PubChem 62444
Nom IUPAC S-méthyle butanéthioate
SMILES CCCC(=O)SC
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Methyl thiobutyrate
Densité 0.966
Point d’ébullition 142°C to 143°C
Point d’éclair 34°C (93°F)
Indice de réfraction 1.462
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1848987
Poids de la formule 118.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • S-Methyl thiobutyrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: S-Methyl thiobutyrate