Learn More
Isocyanate de (S)-(-)-α-méthylbenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10657934 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10657934 1 mL Flacon en verre 1mL
10236260 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10657934 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205310010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14649-03-7 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de dérivatisation chirale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14649-03-7
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.18
Numéro MDL MFCD00002036
Clé InChI JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
Synonyme s---1-phenylethyl isocyanate, 1s-1-isocyanatoethyl benzene, s---alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1s-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid s---a-methylbenzyl ester, s-alpha-methylbenzyl isocyanate, s---1-phenylethylisocyanate, isocyanic acid s---alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid s---methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #
CID PubChem 2724173
Nom IUPAC [(1S)-1-isocyanatoéthyl]benzène
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-α-Methylbenzyl isocyanate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 55.0°C to 56.0°C (2.5 mmHg)
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(CH3)NCO
Indice de réfraction 1.5130 to 1.5150
Quantité 1 mL
Gravité spécifique 1.05
Conditions de rotation spécifiques −10° (20°C neat)
Rotation spécifique − 10.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(-)-a-Methylbenzyl isocyanate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H330-Mortel par inhalation.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.