Learn More
Sulfate de S-méthylisothiouronium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | S-Methylisothiouronium sulfate |
| Point de fusion | ∼235°C (decomposition) |
| Densité | 1.28 |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 3917217 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Poids de la formule | 278.38 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |