Learn More
S-Mirtazapine-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | S-Mirtazapine-d3 |
| Formule moléculaire | C17 D3 H16 N3 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | (S)-Org 3770-d3, Esmirtazapine-d3, Org 44-20-d3, S-(+)-Mirtazapine-d3, (S)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyl-pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine-d3, (+)-Mirtazapine-d3, (14bS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine-d3, (S)-6-Azamianserin |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3/t16-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCN2[C@@H](C1)c3ccccc3Cc4cccnc24 |
| Nom IUPAC | (7R)-5-(tridéutérométhyl)-2,5,19-triazatétracyclo[13.4.0.02,7.08,13]nonadéca-1(15),8(13),9,11,16,18-hexaène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 268.371 |
| Poids de la formule | 268.177 |