Learn More
S-Mirtazapine, TRC
Code produit 30483952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483952 10 mg 10mg
30483554 25 mg 25mg
30480886 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30483952 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM36498510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61337-87-9
Formule moléculaire C17 H19 N3
Poids moléculaire (g/mol) 265.35
Synonyme Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, (14bS)-, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, (S)-, (14bS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, (+)-Mirtazapine, (S)-6-Azamianserin, (S)-Mirtazapine, (S)-Org 3770, Esmirtazapine, Org 44-20, S-(+)-Mirtazapine
SMILES CN1CCN2[C@H](C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-Mirtazapine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3/t16-/m1/s1
Poids de la formule 265.1579