Learn More
(S)-N-(3-((3-Fluoro-4-morpholinophényl)amino)-2-hydroxypropyl)acétamide, TRC
Code produit 30394452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394452 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394452 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59373050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-N-(3-((3-Fluoro-4-morpholinophenyl)amino)-2-hydroxypropyl)acetamide
CAS 1561176-27-9
Formule moléculaire C15H22FN3O3
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H22FN3O3/c1-11(20)17-9-13(21)10-18-12-2-3-15(14(16)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13,18,21H,4-7,9-10H2,1H3,(H,17,20)/t13-/m1/s1
SMILES CC(=O)NC[C@@H](O)CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1
Nom IUPAC N-[(2S)-3-(3-fluoro-4-morpholine-4-ylanilino)-2-hydroxypropyl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 311.35
Poids de la formule 311.1645