Learn More
(S)-(-)-N-benzyle-1-phényléthylamine, ChiPros 99 %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394186
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11394186 5 g 5g
11304196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394186 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19299.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17480-69-2 | C15H24N | 218.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17480-69-2
Formule moléculaire C15H24N
Poids moléculaire (g/mol) 218.36
Numéro MDL MFCD00066325
Clé InChI UHABCGJJMSQRRP-ZDUSSCGKSA-O
Synonyme s---n-benzyl-1-phenylethylamine, s---n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, s-n-benzyl-1-phenylethanamine, s-n-benzyl-1-phenylethylamine, benzyl 1s-1-phenylethyl amine, s-n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, s--n-benzyl-alpha-phenylethylamine, pubchem5973, n-benzyl-d-amphetamine
CID PubChem 1268085
Nom IUPAC (1 S)-N-benzyl-1-phényléthanamine
SMILES C[C@H]([NH2+]CC1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
Densité 1.01
Point d’ébullition 171°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage ee ≥99 %
Indice de réfraction 1.564
Quantité 5 g
Beilstein 3650264
Sensibilité Air Sensitive
Rotation optique −39° (Neat)
Poids de la formule 211.31
Pourcentage de pureté 99%