Learn More
(S)-N-Boc-1,2,3,4-acide tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436506 5 g 5g
15426506 1 g 1g
15446506 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15436506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61423.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 78879-20-6 | C15H18NO4 | 276.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78879-20-6
Formule moléculaire C15H18NO4
Poids moléculaire (g/mol) 276.31
Numéro MDL MFCD00143845
Clé InChI HFPVZPNLMJDJFB-LBPRGKRZSA-M
Synonyme boc-tic-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-n-boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, boc-l-tic-oh, s-2-boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, n-boc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-tert-butoxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid
CID PubChem 664088
Nom IUPAC Acide (3S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2=CC=CC=C2C[C@H]1C([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 4297114
Poids de la formule 277.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide