Learn More
(S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10396414 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10396414 5 g Flacon en verre 5g
10386414 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10396414 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397580050
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101469-92-5
Formule moléculaire C9H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 178.24
Numéro MDL MFCD01317839
Clé InChI APCBTRDHCDOPNY-ZETCQYMHSA-N
Synonyme s-1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, s-tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, s-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, s-+-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, tert-butyl 3s-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-pyrrolidinol, s-1-boc-3-pyrrolidinol, s-bochp, n-tert-butoxycarbonyl-s-+-3-pyrrolidinol, s-+-n-boc-3-pyrrolidinol
CID PubChem 854055
Nom IUPAC (3S)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 60.0°C to 64.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 273.3°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Rotation spécifique +21° to +26° (20°C, 589nm) (C=1, in Methanol)
Poids de la formule 178.24
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.