Learn More
Acide (S)-(+)-N-carboxybenzoyl-4-amino-2-hydroxybutyrique, TRC
Code produit 30312445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312445 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6112805G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-N-Carboxybenzoyl-4-Amino-2-hydroxybutyric Acid
CAS 40371-50-4
Formule moléculaire C12H15NO5
Quantité 5 g
Synonyme (S)-2-Hydroxy-4-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]butyric Acid, (S)-4-(Benzyloxycarbonylamino)-2-hydroxybutyric Acid, (S)-4-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-2-hydroxybutanoic Acid, L(-)-gamma-Benzyloxycarbonylamino-alpha-hydroxybutyric Acid, L-gamma-Benzyloxycarbonylamino-alpha-hydroxybutyric Acid
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO5/c14-10(11(15)16)6-7-13-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,14H,6-8H2,(H,13,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
SMILES O[C@@H](CCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
Nom IUPAC (2S)-2-hydroxy-4-(phénylméthoxycarbonateylamino)butanoïne
Poids moléculaire (g/mol) 253.25
Poids de la formule 253.095