Learn More
(S)-N-Despropyl Pramipexole, TRC
Code produit 30138568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138568 1 g 1g
30134230 10 g 10g
30007594 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138568 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4168401G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106092-09-5
Formule moléculaire C7 H11 N3 S
Poids moléculaire (g/mol) 169.25
Synonyme (S)-(-)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine, (S)-N-Despropyl Pramipexole
Nom IUPAC (6S)-4,5,6,7-tétrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
SMILES N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m0/s1
Poids de la formule 169.0674