Learn More
Acide (S)-N-Fmoc-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499475 1 g 1g
15419485 250 mg 250mg
15409485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15499475 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51975.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 136030-33-6 | C25H21NO4 | 399.446 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136030-33-6
Formule moléculaire C25H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 399.446
Numéro MDL MFCD00144368
Clé InChI LIRBCUNCXDZOOU-QHCPKHFHSA-N
Synonyme fmoc-tic-oh, fmoc-l-tic, fmoc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-+-2-9-fluorenylmethoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, n-fmoc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, fmoc-tic, pubchem6028
CID PubChem 978341
Nom IUPAC Acide (3S)-2-(9H-fluorèn-9-ylméthoxycarbonyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylique
SMILES C1C(N(CC2=CC=CC=C21)C(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-N-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Quantité 1 g
Beilstein 4827574
Rotation optique +26.0° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 399.45
Pourcentage de pureté 95%