Learn More
(S)-N-FMOC-(3-Pyridyl)alanine, 95%, Thermo Scientific™
Code produit 10344452 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10344452 1 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10344452 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 361640010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-N-FMOC-(3-Pyridyl)alanine
CAS 175453-07-3
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C23H20N2O4
Quantité 1 g
Synonyme fmoc-3-3-pyridyl-l-alanine, fmoc-l-3-pyridylalanine, fmoc-3-pal-oh, fmoc-beta-3-pyridyl-ala-oh, fmoc-l-3-3-pyridyl-alanine, fmoc-3-pyridyl-ala-oh, fmoc-3'-pyridyl-l-ala, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, n-fmoc-3-3-pyridyl-l-alanine, fmoc-d-3-3-pyridyl-alanine
Clé InChI JQLPMTXRCLXOJO-NRFANRHFSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CN=CC=C4)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-pyridin-3-ylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 388.423
CID PubChem 6957974
Poids de la formule 388.42