Learn More
(S)-N-FMOC-α-méthyl-2-fluorophénylalanine, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11905561 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11905561 500 mg Flacon en verre 500mg
11915561 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11905561 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441095000
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1172127-44-4 | Molecular Formula: C25H22FNO4 | Molecular Weight: 419.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1172127-44-4
Formule moléculaire C25H22FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 419.45
Numéro MDL MFCD17019320
Clé InChI VNYGHKCAXQKZEQ-VWLOTQADSA-N
Synonyme s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-2-fluorophenyl-2-methylpropanoic acid, s-n-fmoc-alpha-methyl-2-fluorophenylalaine, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophe, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophenylalanine, r-n-fmoc-a-methyl-2-fluorophenylalanine
CID PubChem 44598473
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-(2-fluorophényl)-2-méthylpropanoïque
SMILES CC(CC1=C(F)C=CC=C1)(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-N-FMOC-α-Methyl-2-fluorophenylalanine
Note relative au nom 98% ee
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 122.0°C to 125.0°C
Couleur Blanc à jaune
Excès énantiomérique 98.0% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Rotation spécifique − 47.00
Poids de la formule 419.46
Pourcentage de pureté 98%,98% ee
Forme physique Poudre