Learn More
(S)-N-FMOC-α-méthylvaline, 98 %,98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11975561 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11975561 500 mg 500mg
11965561 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11975561 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441155000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 169566-81-8 | Molecular Formula: C21H23NO4 | Molecular Weight: 353.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 169566-81-8 , 1634-04-4
Formule moléculaire C21H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 353.42
Numéro MDL MFCD08752490
Clé InChI AWEZXIRZNQCCNN-NRFANRHFSA-N
Synonyme s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2,3-dimethylbutanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-2,3-dimethylbutanoic acid, fmoc-me-val-oh, fmoc-a-me-val-oh, fmoc-s-alpha-methylvaline, s-2-fmoc-amino-2,3-dimethylbutanoic acid, l-valine,n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-2-methyl, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3-methyl-d-isovaline, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-2,3-dimethylbutanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-2,3-dimethylbutanoic acid
CID PubChem 11394064
SMILES CC(C)C(C)(NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-N-FMOC-α-Methylvaline
Note relative au nom 98% ee
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 37°C to 53°C
Couleur Blanc à jaune
Excès énantiomérique 98.0% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 500 mg
Rotation spécifique 8.4
Solvants résiduels 10.0% max. (MTBE)
Nom IUPAC Acide(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)2,3-diméthylbutanoïque
Poids de la formule 353.42
Pourcentage de pureté 98%,98% ee
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.