Learn More
Thermo Scientific Chemicals (S)-N-FMOC-octylglycine, 95 %, 98 % ee
Code produit 10199121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10199121 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10199121 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 361490010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 193885-59-5 | C25H31NO4 | 409.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-N-FMOC-Octylglycine
Note relative au nom 95%, (98% e.e.)
CAS 193885-59-5
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 142.6°C
Couleur Blanc
Excès énantiomérique 97.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C25H31NO4
Numéro MDL MFCD01311753
Quantité 1 g
Synonyme fmoc-octyl-gly-oh, fmoc-2s-2-amino-decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid, ambotzfaa1598, fmoc-s-octylglycine, s-n-fmoc-octylglycine-oh, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-octylglycine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino decanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid
Clé InChI LSMLSLHVRMSYPT-QHCPKHFHSA-N
SMILES CCCCCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonylamino)décanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 409.52
CID PubChem 23257324
Poids de la formule 409.52
Pourcentage de pureté 95%,98% ee
Forme physique Poudre