Learn More
Thioacétate de S-n-Propyle, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11464937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11464937 5 g 5g
11474937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21875.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2307-10-0
Formule moléculaire C5H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 118.19
Numéro MDL MFCD00039937
Clé InChI SBWFWBJCYMBZEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-propyl thioacetate, propyl thioacetate, ethanethioic acid, s-propyl ester, propyl thiolacetate, s-n-propyl thioacetate, acetic acid, thio-, s-propyl ester, unii-y7284nz6ep, 1-propylsulfanyl ethanone, n-propyl thio acetate, fema no. 3385
CID PubChem 61295
Nom IUPAC S-propyl éthanéthioate
SMILES CCCSC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau S-n-Propyl thioacetate
Densité 0.971
Point d’ébullition 137°C to 139°C
Indice de réfraction 1.46
Quantité 5 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1740765
Poids de la formule 118.2
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • S-n-Propyl thioacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: S-n-Propyl thioacetate