Learn More
(S)-N1,N3-Bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-(2-hydroxypropanamido)-2,4,6-triiodoisophthalamide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31111480
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31111480 100 g
31111301 25 g
31097562 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31111480 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD134802100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-N1,N3-Bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-(2-hydroxypropanamido)-2,4,6-triiodoisophthalamide
CAS 60166-93-0
Formule moléculaire C17H22I3N3O8
Numéro MDL MFCD00867931
Quantité 100 g
SMILES O=C(C1=C(I)C(NC([C@@H](O)C)=O)=C(I)C(C(NC(CO)CO)=O)=C1I)NC(CO)CO
Poids moléculaire (g/mol) 777.09
Pourcentage de pureté 98%