Learn More
(S)-Naproxen Ethyl Ester, TRC
Code produit 30133852
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133852 5 g 5g
30132740 1 g 1g
30008806 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133852 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN3775455G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31220-35-6
Formule moléculaire C16 H18 O3
Poids moléculaire (g/mol) 258.31
Synonyme Ethyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate, Naproxen Imp. F (EP), Naproxen Ethyl Ester
Nom IUPAC ethyl (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
SMILES CCOC(=O)[C@@H](C)c1ccc2cc(OC)ccc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Ethyl Ester)
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C16H18O3/c1-4-19-16(17)11(2)12-5-6-14-10-15(18-3)8-7-13(14)9-12/h5-11H,4H2,1-3H3/t11-/m0/s1
Poids de la formule 258.1256