Learn More
S-(-)-Nicotine Ditartrate Dihydrate, TRC
Code produit 18072450
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18072450 1 g 1g
17959859 10 g 10g
18012050 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18072450 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4175001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6019-06-3
Formule moléculaire C10 H14 N2 . 2 C4 H6 O6 . 2 H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 498.44
Synonyme Nicotine ditartrate dihydrate, 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridine bis[(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate] dihydrate
Nom IUPAC (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine;dihydrate
SMILES O.O.CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotine ditartrate dihydrate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2.2C4H6O6.2H2O/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);2*1H2/t10-;2*1-,2-;;/m011../s1
Poids de la formule 498.1697